Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
OPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.42
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-218-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tlenek palladu(II) (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Level
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pd+2].[O-2]
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
InChI key
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
General description
katalizator uwodornienia do syntezy
Analysis Note
Assay Pd: ≥ 85.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder and chunks | form powder |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek palladu(II) (85% Pd)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8071078500 | 04027269278755 |
| 8071070001 | 04022536394053 |