Merck
323373
Sigma-Aldrich
Palladium(II) chloride
99.995%
Synonim(y):
Chlorek palladu, Dichlorek palladu, Dichloropallad
Wybierz wielkość
1 G
909,00 zł
5 G
3290,00 zł
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
909,00 zł
5 G
3290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.995%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
gęstość
4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Palladium(II) chloride is used as a precursor to prepare palladium catalysts for various reactions like Heck coupling, cascade reaction, Buchward-Hartwig coupling. It is also used as an oxidizing agent.[1]
Zastosowanie
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
Palladium(II) chloride can be used as a catalyst in:
  • Carbonylation of ketones to yield diesters.[2]
  • Homo-coupling of aryl bromides using ascorbic acid and EDTA..[3]
  • Acetylation of alcohols with vinyl acetate.[4]
  • Arylation of 2-furaldehyde to yield 5-aryl-2-formylfuran derivatives.[5]
Pd precursor used as an oxidizing agent and as a source of Pd(0) complexes, e.g. Heck coupling, Cascade reaction, Buchward-Hartwig coupling.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium (II) chloride/EDTA-catalyzed biaryl homo-coupling of aryl halides in aqueous medium in the presence of ascorbic acid
Ram RN and Singh V
Tetrahedron Letters, 47(43), 7625-7628 (2006)
Palladium(II) chloride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2004)
Palladium (II) chloride catalyzed selective acetylation of alcohols with vinyl acetate
Bosco JWJ and Saikia AK
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1116-1117 (2004)
Regioselective palladium-catalyzed arylation of 2-furaldehyde
McClure MS, et al.
Organic Letters, 3(11), 1677-1680 (2001)
Mihai S Viciu et al.
Organic letters, 5(9), 1479-1482 (2003-04-26)
Palladacycle dimers possessing bridging halides can be easily cleaved by using N-heterocyclic carbenes (NHCs) to generate novel monomeric complexes. The structure of one of these was determined by single-crystal diffraction study and consists of a square-planar coordination around the palladium