Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
148,00 zł
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
4616 mg/kg LD50, oral (Rat), 5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
167-169 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
transition temp
flash point 56 °C
solubility
0.21 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 0.21 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| bp 167-169 °C/1013 hPa | bp 207-209 °C (lit.) | bp - | bp 207-209 °C (lit.) |
| density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanal
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8069010100 | 04022536391816 |
| 8069010500 | 04022536880525 |