Przejdź do
63990
Metaldehyde
powder
Synonim(y):
Acetaldehyde polymerized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
709,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CHO)n
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-600-2
MDL number:
Form:
powder
709,50 zł
Cena katalogowa946,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
functional group
aldehyde
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
InChI key
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36611292206PHR2107
description
powder
description
PESTANAL®, analytical standard
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
ether
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaldehyde
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)