Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(H2NNHCO)C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
200-214-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
potency
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-172 °C
transition temp
flash point >250 °C
solubility
125 g/L
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 125 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 169-172 °C | mp 171-173 °C (lit.) | mp 171-173 °C (lit.) | mp 171-173 °C (lit.) |
| potency 1250 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| pH 6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8067530100 | 04022536391014 |