Przejdź do
I3377
Isoniazid
analytical standard, ≥99% (TLC)
Synonim(y):
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
80,20 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
119374
MDL number:
80,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
171-173 °C (lit.)
fluorescence
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: pyridine
Isoniazid is a type of drug possessing antimycobacterial activity.It is used in the treatment of tuberculosis.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Antibiotic for treatment of Mycobacterium tuberculosis, inhibits mycolic acid biosynthesis. Metabolized by hepatic N-acetyltransferase (NAT) and cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) to form hepatotoxins. Selectively induces expression of CYP2E1. Reversibly inhibits CYP2C19 and CYP3A4 activities, and mechanistically inactivates CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 and CYP3A4 at clinically relevant concentrations.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1932I05000001349706
Isoniazid analytical standard, ≥99% (TLC)
Supelco
I3377
Isoniazid
Isoniazid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0500000
Isoniazid
Isoniazid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349706
Isoniazid
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
fluorescence
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ram Shankar Upadhayaya et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(5), 1854-1867 (2010-02-09)
We have designed and synthesized both the quinoline and naphthalene based molecules influenced by the unique structural make-up of mefloquine and TMC207, respectively. These compounds were evaluated for their anti-mycobacterial activity against drug sensitive Mycobacterium tuberculosis H37Rv in vitro at
Isoniazid could be used for antibiotic-loaded bone cement for musculoskeletal tuberculosis: an in vitro study
Han DC, et al.
Clinical Orthopaedics and Related Research, 471(7), 2400-2406 (2013)
Chang Dong Han et al.
Clinical orthopaedics and related research, 471(7), 2400-2406 (2013-03-19)
Antibiotic-loaded bone cement (ALBC) has been used in serious cases of musculoskeletal tuberculosis, but the type and amount of antibiotic that should be used in ALBC have not been determined. We therefore determined the (1) elution characteristics and (2) antimycobacterial
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I3377-250G04061835564163
I3377-5G04061835564187
I3377-50G04061835564170
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I prepare a 10mL solution of the drug at a concentration of 10mg/mL
    1 answer
    1. 100 mg of material would need to be dissolved in 10 total mL of solvent. Solubility is tested at 50 mg/mL in water, so water is suitable at this concentration. It should also be soluble in ethanol up to 20 mg/mL or so, but this is not tested or guaranteed by us. Please keep in mind that this is an R&D-grade material intended for use as an analytical standard - not for use as a drug for human or animal application.