Przejdź do
8.06086
α-Metylostyren
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonim(y):
2-fenylo-1-propen, izopropenylobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-705-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
445 °C
potency
4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-6.6 % (v/v)
pH
5-6 (500 g/L in H2O)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
-23 °C
transition temp
flash point 40 °C (DIN 51758)
solubility
560 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.22098M80903111848
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
99%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
560 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.893 g/cm3 at 25 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
-23 °C
mp
-77 °C
mp
−24 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Metylostyren
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806086010004022536389240
806086100004022536389257