111848
trans-β-Methylstyrene
99%
Synonim(y):
trans-1-Phenyl-1-propene, trans-beta-Methylstyrene, trans-Propenylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
zawiera
20 ppm 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550 (lit.)
tw
175 °C (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
Klucz InChI
QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup