Przejdź do
8.06017
Acetal dimetylowy formaldehydu
for synthesis
Synonim(y):
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-714-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.0% (GC)
Form:
liquid
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
440 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
42.3 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
transition temp
flash point -18 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(COC)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetal dimetylowy formaldehydu do syntezy. CAS 109-87-5, numer WE 203-714-2, wzór chemiczny CH₂(OCH₃)₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.145498.200028.01366
assay
≥93.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
mp
-105 °C
mp
-66 °C
mp
-113 °C
mp
-100 °C
bp
42.3 °C/1013 hPa
bp
88 °C/1013 hPa
bp
63-65 °C/1013 hPa
bp
102 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetal dimetylowy formaldehydu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
806017250004022536388717
806017100004022536388700