Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 155,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł |
Informacje o tej pozycji
155,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
70 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
3536 mg/kg LD50, oral (Rat), >16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
transition temp
flash point -6 °C
solubility
91 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥93.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| solubility 91 g/L | solubility 46 g/L | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -66 °C | mp -100 °C | mp -105 °C | mp -113 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetal dietylowy formaldehydu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?