Przejdź do
8.05968
N,N′-metylenodiakryloamid
for synthesis
Synonim(y):
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2CHCONH)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-750-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
synthesis grade
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
potency
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
dilution
(for synthesis)
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Jednoetapowa fotopolimeryzacja N,N-metylenodiakryloamidu: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie N,N′-metylenodiakryloamidu w procesie fotopolimeryzacji w celu zwiększenia antybakteryjnego działania nanocząstek karboksymetyloskrobi i srebra na tkaninach bawełnianych. (El-Sheikh i Ibrahim, 2014).
  • Ultra-rozciągliwe i wrażliwe na siłę hydrożele: Badania obejmujące wzmocnienie hydrożeli mikrosferami chitozanu osadzonymi w sieciach polimerowych przy użyciu N,N′-metylenodiakryloamidu, podkreślające jego zastosowanie w tworzeniu trwałych i elastycznych materiałów. (Duan et al., 2016).
  • Przygotowanie materiału kompozytowego pod wpływem promieniowania gamma: Badanie szczegółowo opisujące zastosowanie N,N′-metylenodiakryloamidu w syntezie organiczno-nieorganicznych materiałów kompozytowych do sorpcji cezu i cynku. (Allan et al., 2014).
  • Opracowanie termoczułego i magnetycznego polimeru wdrukowanego molekularnie: Badania te koncentrują się na ekstrakcji omeprazolu z próbek biologicznych i farmaceutycznych, wykorzystując sieć polimerową obejmującą N,N′-metylenodiakrylamid. (Beheshti et al., 2023).
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01546M7279M7256
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
-
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
mp
185 °C (decomposition)
mp
185 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-metylenodiakryloamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805968025004022536388618