Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
form
crystalline powder
potency
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wygląd (opis): krystaliczny proszek
Wolny kwas (jako kwas akrylowy): ≤ 0,02 %
Woda: ≤ 0.5 %
Test (metodą kwasymetryczną po zmydlaniu): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
DNazy (egzo- i endonukleazy): niewykrywalne
RNazy: niewykrywalne
Proteazy: niewykrywalne
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| assay ≥99.0% (saponification, acidimetric) | assay ≥99.0% (saponification, acidimetric) | assay ≥99.5% | assay - |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| mp 185 °C (decomposition) | mp 185 °C (decomposition) | mp - | mp - |
| pH ≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH ≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| density 1.235 g/cm3 at 30 °C | density 1.235 g/cm3 at 30 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-metylenobisakrylamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1015460100 | 04022536691015 |