Przejdź do
8.05967
Kwas 3-merkaptopropionowy
for synthesis
Synonim(y):
3-Mercaptopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-537-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.60 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 120 g/L in H2O)
bp
110 °C/20 hPa
mp
17-19 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCC(=O)O
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChI key
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sieciowanie tiol-enowe dla nauki o materiałach: W badaniach nad sieciowaniem tiolowo-enowym folii oleinianu skrobi zbadano, że kwas 3-merkaptopropionowy jest stosowany do estryfikacji serii glikoli polietylenowych (PEG) o różnej masie cząsteczkowej podczas syntezy folii na bazie biologicznej (Boetje i in., 2023)..
  • Systemy nanocząstek reagujące na redoks w terapii nowotworów: W badaniu wykorzystano kwas 3-merkaptopropionowy w syntezie nanocząstek złota pokrytych kwasem hialuronowym i kwasem foliowym, wykazując jego zastosowanie w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej poprzez mechanizm reagujący na redoks (Munderere i in., 2024).
  • Przygotowanie materiałów superhydrofobowych: Zbadano zastosowanie kwasu 3-merkaptopropionowego w przygotowaniu superhydrofobowej tkaniny poprzez addycję Michaela w świetle ultrafioletowym, wskazując na jego użyteczność w tworzeniu wodoodpornych powierzchni tekstylnych (Wang i in., 2023)..
  • Zastosowania optoelektroniczne w foliach nanokompozytowych: Badania obejmowały kwas 3-merkaptopropionowy w przyjaznym dla środowiska elektroforetycznym osadzaniu fluorescencyjnych warstw nanokompozytowych, wykorzystujących kropki kwantowe do ulepszonych zastosowań optoelektronicznych, odzwierciedlając jego rolę w zrównoważonej inżynierii materiałowej (Morimoto i in., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.222
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108987687081M5801
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
96%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2 (20 °C, 120 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 3-merkaptopropionowy
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805967010004022536388564
805967025004022536388571