Merck
687081
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionic acid
96%
Synonim(y):
S-Acetyl-3-mercaptopropionic acid
Wybierz wielkość
5 G
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
48-52 °C
ciąg SMILES
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Protected 3-mercaptopropionic acid potentially used as enzyme inhibitor.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)