Przejdź do
8.05966
Keton izopropylometylowy
for synthesis
Synonim(y):
Keton metyloizopropylowy, 3-metylo-2-butanon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
209-264-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
93-95 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
53.33 hPa ( 19.9 °C)
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
53.33 hPa ( 19.9 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
475 °C
potency
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
transition temp
flash point -1 °C
solubility
8.21 g/L
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Liczba parowania: 5,6
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34861-M10870702469
2-Butanone analytical standard
Supelco
02469
2-Butanone
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.7%
assay
97%
assay
≥99.9% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
solubility
8.21 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
vapor pressure
53.33 hPa ( 19.9 °C)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F
flash_point_c
-1 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805966100004022536388533
805966025004022536388526