Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
960 °F
expl. lim.
10.1 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 335 nm Amax: ≤0.3, λ: 340 nm Amax: ≤0.1, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.7% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
| refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) | refractive index n20/D 1.379 (lit.) |
| bp 80 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) | bp 80 °C (lit.) |
| mp −87 °C (lit.) | mp −87 °C (lit.) | mp −87 °C (lit.) | mp −87 °C (lit.) |
| density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.805 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) | vapor density 2.49 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?