Przejdź do
8.05901
Methyl vinyl ketone
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Methyl vinyl ketone, 1-Buten-3-one, MVK, Vinyl methyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
40 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
42 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-160-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
100 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
491 °C
potency
23.1 mg/kg LD50, oral (Rat), 35 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.1-15.6 % (v/v)
bp
80-81 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -7 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl vinyl ketone (MVK) is an organic compound that belongs to the class of enones. It is a useful synthetic reagent in organic synthesis for the preparation of various organic compounds. MVK is a 3-oxobutyl synthon, which undergoes a 1,4 conjugate addition (Michael addition) reaction. MVK is susceptible to anionic polymerization, therefore it is typically stored with hydroquinone, which inhibits polymerization.
Application
Methyl vinyl ketone can be used as a reagent to synthesize:
  • Isocoumarins by a Pd-catalyzed regioselective cyclization reaction with o-alkynylbenzoates in the presence of LiCl.      
  • Furan and pyrrole derivatives by Rh-catalyzed 1,4-carbonylative addition reaction with arylboronic acids.      
  • Poly(p-hydroxystyrene) compounds via radical copolymerization with p-hydroxystyrene derivatives.     
  • Aryl-thiocyanatobutan-2-one derivatives by reacting with aryldiazonium salts in the presence of copper(II) catalysts.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (20°C/ 4°C): 0.850 - 0.860
Water (GC, area%): ≤ 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18274502469537713
2-Butanone analytical standard
Supelco
02469
2-Butanone
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
80-81 °C/1013 hPa
bp
-
bp
80 °C (lit.)
bp
117-118 °C
vapor pressure
100 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
15.7 mmHg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
19.4 °F
flash_point_c
-7 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805901010004022536388205
805901904004027269009267
805901025004022536388212
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?