Przejdź do
182745
Poly(vinyl methyl ketone)
Synonim(y):
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(COCH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
transition temp
Tg 28 °C
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Was ist der Reinheitsgrad?
    1 answer
    1. The purity of this polymer product is not determined.