Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
640 °C
potency
2520 mg/kg LD50, oral (Rat), 13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-6.9 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% | assay ≥99% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp -47 °C | mp - | mp -78 °C | mp -60 °C |
| density 0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.81 g/cm3 at 20 °C | density 0.81 g/cm3 at 20 °C |
| bp 168 °C/1013 hPa | bp - | bp 101 °C/1013 hPa | bp 130-133 °C/1013 hPa |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8045121000 | 04022536385044 |
| 8045126025 | 04022536622002 |
| 8045120100 | 04022536385037 |
| 8045122500 | 04022536385051 |