Przejdź do
319910
Furfural
ACS reagent grade, 99%, liquid
Synonim(y):
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H3OCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-627-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105755
eCl@ss:
39150703
Assay:
99%
Form:
liquid
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Furfural, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.31 (vs air)
vapor pressure
13.5 mmHg ( 55 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
19.3 %
impurities
≤0.02 meq/g
evapn. residue
≤0.5%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Furfural can be used as a reactant to synthesize:
  • Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
  • Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
  • Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
18591404623W248908
Furfural analytical standard
Supelco
04623
Furfural
description
ACS reagent, 99%
description
99%
description
analytical standard
description
≥98%, FCC, FG
assay
99%
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.522-1.528, n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfural
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?