Przejdź do
8.03296
Epichlorohydrin
for synthesis
Synonim(y):
1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride, Epichlorohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
8 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
30 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
60 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-439-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
90 mg/kg LD50, oral (Rat), 515 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.8-21 % (v/v)
mp
-57 °C
transition temp
flash point 28 °C
solubility
65.9 g/L
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC1OC1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Water-insoluble β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers for removal of pollutants: This review article discusses the use of β-cyclodextrin–epichlorohydrin polymers in sorption processes to remove pollutants from aqueous solutions (N Morin-Crini, P Winterton, S Fourmentin, 2018, Progress in Polymer Science).
  • Eco-efficiency improvements in the propylene-to-epichlorohydrin process: This research provides an analysis of improving the eco-efficiency of the propylene-to-epichlorohydrin production process, which is crucial for industrial applications like windmill blade manufacture (Ł Madej, AA Kiss, 2023, Journal of Chemical Technology & Biotechnology).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.178 - 1.182
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
025788.0025945340
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
65.9 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
mp
-57 °C
mp
−57 °C (lit.)
mp
-100 °C
mp
−57 °C (lit.)
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-89-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803296010004022536380797
803296906004022536380827
803296100004022536380810
803296800004022536862521
803296050004022536380803
803296903004027269067571
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?