Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
311,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
779 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
21 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as a reference standard for the analysis of (±)-ECH in drinking water by ion chromatography and in effluent water from wastewater treatment plants by HS-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-flame ionization detector (GC-FID) and GC-ECD.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) agriculture | application(s) cleaning products | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay - | assay 98% |
| bp 115-117 °C (lit.) | bp 115-117 °C (lit.) | bp 192 °C/10 mmHg (lit.) | bp 92-93 °C/360 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Epichlorohydrin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-89-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 02578-1ML | 04061838617842 |