Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
119,00 zł
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
498 °C
expl. lim.
1.1-22 % (v/v)
bp
193-195 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 74 °C
solubility
3 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% | assay 98% | assay - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.054 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.906 g/cm3 at 20 °C |
| solubility 3 g/L | solubility - | solubility - | solubility 0.24 g/L |
| bp 193-195 °C/1013 hPa | bp 194 °C (lit.) | bp 192-194 °C (lit.) | bp 145 °C/1013 hPa |
| mp -37 °C | mp −37 °C (lit.) | mp - | mp -31 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-09-3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8032020250 | 04022536378893 |
| 8032020025 | 04027269075514 |