Przejdź do
540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Synonim(y):
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
773,00 zł
579,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587977
Assay:
98%
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −33°, neat
optical purity
ee: 98% (GC)
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
General description
Styrene oxide is an oxirane derivative, which is used as a monomer for the synthesis of polyesters with relatively high Tg values via ring-opening copolymerization. It can also be used as a useful intermediate in the preparation of levamisole, a nematocide and anticancer agent.
Application
(S)-(-)-Styrene oxide can undergo copolymerization with CO2 to form the corresponding polycarbonate in the presence of a cobalt-based catalyst system.
Disclaimer
Product should be sampled and packaged in a glove bag under nitrogen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
726508220566
description
98%, optical purity ee: 98% (GC)
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥98%
description
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC), ≥98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
192-194 °C (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5145 (lit.)
optical purity
ee: 98% (GC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
optical purity
ee: 96% (GLC)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20780-54-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)