Przejdź do
8.03184
Vinyl acetate
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,70 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-545-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
87,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
120 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
2900 mg/kg LD50, oral (Rat), 2335 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-13.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
71-73 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
transition temp
flash point -8 °C
solubility
20 g/L
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Characterization of low-density polyethylene and LDPE-based/ethylene-vinyl acetate with medium content of vinyl acetate: This study characterizes the effects of vinyl acetate content on the properties of low-density polyethylene and EVA composites, highlighting the impact on material performance (Pham, 2021).
  • The thermo-mechanical degradation of ethylene vinyl acetate used as a solar panel adhesive and encapsulant: This research investigates the degradation mechanisms of ethylene vinyl acetate when used in solar panel applications, providing insights into its durability and performance under environmental stress (Badiee et al., 2016).
  • Recent development of ethylene–vinyl acetate modified asphalt: This article explores the use of ethylene-vinyl acetate in modifying asphalt binders, focusing on the improvements in road material technologies due to changes in vinyl acetate content (He et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR350148486Y0000793
Vinyl acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000793
Vinyl acetate
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
71-73 °C/1013 hPa
bp
72-73 °C (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
17.6 °F
flash_point_c
-8 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803184100004022536378855
803184001004027269277512
803184010004022536378848
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the stabilization chemical
    1 answer
    1. This material contains hydroquinone at 0.0018 % as a stabilizer. This infomation is reported in Section 10 of the Safety Data Sheet.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?