Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
458,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000793
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
88 mmHg ( 20 °C)
API family
vinyl acetate
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
13.4 %
packaging
pkg of 1 mL
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| agency traceable to Ph. Eur. Y0000793 | agency - | agency - | agency traceable to USP 1000818 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl Acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
17.6 °F
flash_point_c
-8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-05-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?