Przejdź do
8.02961
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(OCH3)2C4H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
211-797-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>205 °C
potency
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
mp
-45 °C
transition temp
flash point 35 °C
solubility
300 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(CCC1OC)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.022 - 1.024
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.41502D137103D134104
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
300 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
bp
-
bp
145-147 °C (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802961002504027269279066
802961025004022536377469
802961905004022536663616
802961005004022536377452