Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
60 hPa ( 16 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat), >2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
mp
-47 °C
transition temp
flash point -10 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade reagent grade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥94.0% (GC) | assay 98% | assay 98% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 0.83 g/cm3 at 20 °C | density 0.926 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) |
| expl. lim. 6-31 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. 31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-dimetoksypropan
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8029361000 | 04022536377278 |
| 8029360100 | 04022536377254 |
| 8029360500 | 04022536377261 |