Merck
8.20391
2,2-dietoksypropan
for synthesis
Synonim(y):
Aceton dietylowy
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
204-808-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
form
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 8 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OCC)(C)C)CC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI key
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-dietoksypropan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C