Przejdź do
8.02834
Dichlorek cystaminy
for synthesis
Synonim(y):
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-260-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
mp
217-220 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SCC[N+H3])CC[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9270108318C8707
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
mp
217-220 °C
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802834010004022536768731
802834002504022536376561