Przejdź do
8.02641
5-chloro-2-metyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
4-chloro-2-toluidyna, 5-chloro-o-toluidyna, 2-amino-4-chlorotoluen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-452-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.45 hPa ( 50 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
>540 °C
potency
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
22 °C
transition temp
flash point 160 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1cc(c(cc1)C)N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
590711101621236322
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
237 °C/1013 hPa
bp
241 °C (lit.)
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802641025004022536374864