Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 204,00 zł 153,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
Cena katalogowa204,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
solid
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.167 g/mL at 25 °C | density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.185 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 24-25 °C (lit.) | mp 24-27 °C (lit.) | mp 2 °C (lit.) | mp 14-16 °C (lit.) |
| bp 237-238 °C (lit.) | bp 241 °C (lit.) | bp 115-117 °C/10 mmHg (lit.) | bp 240 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?