Przejdź do
8.02540
Bezwodny chlorek kobaltu(II)
for synthesis
Synonim(y):
Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
752,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.84
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-589-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
form
powder
potency
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
735 °C
solubility
soluble 585.9 g/L
density
3.36 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
Bezwodny chlorek kobaltu(II) (CoCl2) może być stosowany jako katalizator w syntezie organicznej do transformacji różnych grup funkcyjnych. Na przykład, synteza estrów poprzez rozszczepienie eterów przez chlorki acylowe; acylowanie alkoholi i amin przez bezwodniki; oraz regioselektywne rozszczepienie oksiranów. Jest również stosowany do syntezy mieszanych acetali w reakcji addycji między alkoholami i eterami winylowymi.
CoCl2 może być stosowany jako katalizator:
  • Do dealkilacji amin trzeciorzędowych.
  • W syntezie tioketonów i tioaldehydów poprzez tionowanie związków karbonylowych w obecności siarczku bis(trimetylosililu).
  • Utlenianie aldehydów aromatycznych i alifatycznych do kwasów karboksylowych w obecności tlenu cząsteczkowego i bezwodnika octowego.
  • W stereoselektywnym otwieraniu epoksydów za pomocą N-podstawionych anilin.
CoCl2może być również stosowany jako
  • Prekursor do syntezy magnetycznych nanoprętów kobaltowych poprzez rozkład kompleksu koordynacyjnego kobaltu.
  • Katalizator do otrzymywania bezwodników kwasowych w reakcji chlorków kwasowych z kwasami karboksylowymi.
  • Odczynnik w reakcjach tworzenia wiązań węgiel-węgiel z udziałem aktywnych związków metylenowych.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4497766081815862
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
3.36 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
mp
735 °C
mp
724 °C (lit.)
mp
724 °C (lit.)
mp
-
potency
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cobalt (II) chloride catalyzed syntheses of acid anhydrides from acid chlorides
Srivastava RR and Kabalka GW
Tetrahedron Letters, 33(5) (1992)
Synthesis and magnetic properties of Co nanorod superlattices
Wetz F, et al.
Materials Science and Engineering, C, 27(5-8) (2007)
Cobalt (II) Chloride
Periasamy M, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802540002504022536374031
802540001004027269276645
802540010004022536374048