Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
4950 mg/kg LD50, oral (Rat), 2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.3-9.9 % (v/v)
bp
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 98 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.889
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp <-20 °C | mp - | mp - | mp - |
| bp 227-229 °C/1013 hPa | bp 229 °C (lit.) | bp 229 °C (lit.) | bp 229 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - DIN 51758
flash_point_c
98 °C - DIN 51758
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8024890005 | 04022536373713 |
| 8024890250 | 04022536373720 |
| 8024895000 | 04022536752075 |