Merck
15861
Supelco
Citral
analytical standard
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Wybierz wielkość
1 ML
289,00 zł
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
289,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
1721871
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 200 °C)
Próba
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Geranial : Neral 1:1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7