Przejdź do
8.02485
Acetyloacetonian chromu(III)
for synthesis
Synonim(y):
Tris(acetyloacetoniano)chrom(III), Tris(2,4-pentanodioniano)chrom(III)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21CrO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
244-526-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
3360 mg/kg LD50, oral (Rat), 6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
solubility
11 g/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](OC(=CC(=O)C)C)(OC(=CC(=O)C)C)OC(=CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3
InChI key
JWORPXLMBPOPPU-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.140568.18090202231
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
213-216 °C
mp
260 °C (External MSDS)
mp
1152 °C
mp
210 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bulk density
450 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
3360 mg/kg LD50, oral (Rat), 6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyloacetonian chromu(III)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802485010004022536373676