Dokumenty
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
238-193-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
powder
mp
260 °C (External MSDS)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
Klucz InChI
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3