Przejdź do
8.02410
p-Benzoquinone
for synthesis
Synonim(y):
p-Benzoquinone, p-Quinone, 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 110,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
560 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
solubility
10 g/L
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Benzoquinone can be used as:
  • A free-radical inhibitor.
  • A catalyst to synthesize highly site-selective N1-alkylated benzotriazoles by N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds.[1]
  • A hydrogen acceptor and two electron oxidant in Pd-catalyzed Wacker oxidation of aryl olefins aldehydes.[2]
  • A redox mediator in Pd-catalyzed anaerobic electrooxidative homocoupling of aryl-boron derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.029401.04610195464
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
density
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
autoignition temp.
560 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
-
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pd (OAc) 2/p-Benzoquinone-Catalyzed Anaerobic Electrooxidative Homocoupling of Arylboronic Acids, Arylboronates and Aryltrifluoroborates in DMF and/or Water
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4567-4570 (2008)
Jingya Yang et al.
Organic letters, 22(18), 7284-7289 (2020-09-10)
A visible-light-promoted highly site-selective N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds has been achieved under mild and metal-free conditions. Using cheap, readily available p-benzoquinone (PBQ) as a catalyst, a wide range of benzotriazoles and diazo compounds are reacted, providing N1-alkylated benzotriazoles
Peili Teo et al.
Organic letters, 14(13), 3237-3239 (2012-06-15)
A method for efficient and aldehyde-selective Wacker oxidation of aryl-substituted olefins using PdCl(2)(MeCN)(2), 1,4-benzoquinone, and t-BuOH in air is described. Up to a 96% yield of aldehyde can be obtained, and up to 99% selectivity can be achieved with styrene-related
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802410100004022536373195
802410905004022536373218
802410012004022536697512
802410010004022536373188
802410902504027269027148