Przejdź do
1.04610
Hydroquinone
Technipur®
Synonim(y):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, 4-Hydroxyphenol, p-Benzenediol, p-Dihydroxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, Benzoquinol, Quinol, HQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605970
MDL number:
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.81 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
autoignition temp.
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
density
1.358 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydroquinone can be used as:
  • A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
  • A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
  • A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)