Przejdź do
8.02361
p-Chloranil
for synthesis
Synonim(y):
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.88
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-274-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 71 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
290-293 °C (sublimed)
solubility
practically insoluble 0.25 g/L
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T66012320178.02410
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
practically insoluble 0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
10 g/L
mp
290-293 °C (sublimed)
mp
126-129 °C (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
110-113 °C
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802361025004022536372969
802361901004022536765181
802361000504022536372952
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?