Przejdź do
8.02304
(-)-chinina
for resolution of racemates for synthesis
Synonim(y):
6-metoksy-α-(5-winylo-2-chinuklidynylo)-4-chinolinemetanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-003-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
174-178 °C (decomposition)
solubility
0.5 g/L
bulk density
110‑140 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
479314B87031379060
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
174-178 °C (decomposition)
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
mp
-
solubility
0.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (-)-chinina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802304002504022536372693