Przejdź do
8.01969
1-Bromooctane
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromooctane, Octyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.12
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-912-9
MDL number:
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.47 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
potency
4984 mg/kg LD50, oral (Rat), 8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
201-202 °C/1013 mbar
mp
-55 °C
transition temp
flash point 80 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCCC
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI key
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup