Przejdź do
8.01949
N-bromobursztynoimid
for peptide synthesis
Synonim(y):
NBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.98
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-877-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-bromobursztynoimid, for synthesis
vapor pressure
14.8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
174-179 °C
solubility
14.8 g/L (decomposition)
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mechanistyczne badanie katalizowanego jodem aromatycznego bromowania eterów arylowych przez N-bromobursztynoimid: Badanie to bada rolę NBS w syntezie organicznej, w szczególności w podstawieniach rodnikowych i elektrofilowych (Pramanick et al., 2017).
  • One-Pot Protocol for the Synthesis of Imidazoles and Quinoxalines using N-Bromosuccinimide: W artykule opisano ekologiczną, wydajną syntezę heterocykli z udziałem NBS (Pardeshi et al., 2017).
  • N-bromobursztynoimid jako międzyfazowy środek łagodzący wymianę Br/I w perowskicie do produkcji ogniw słonecznych: Badania te pokazują zastosowanie NBS w poprawie krystalizacji i pasywacji defektów w perowskitowych ogniwach słonecznych (Pegu et al., 2021).
  • Radykalna cyklizacja azydków 3-aryloilowych z udziałem N-bromobursztynoimidu: Synteza 3-podstawionych chinolin: Omawia zastosowanie NBS pod wpływem światła widzialnego do syntezy chinolin (Wang et al., 2015).
  • Synteza triazatruksenów z indoli za pośrednictwem N-bromobursztynoimidu: Badanie to podkreśla cyklotrimeryzację indoli przy użyciu NBS, demonstrując jego użyteczność jako odczynnika w złożonych transformacjach organicznych (Toworakajohnkun et al., 2017).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.02811B81255810205X
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
14.8 g/L (decomposition)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
174-179 °C
mp
146-151 °C
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
mp
-
bulk density
750 kg/m3
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-bromobursztynoimid
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801949000504022536371153
801949025004022536371160
801949100004022536371177
801949902504022536371184
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?