810205X
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, chloroform:methanol (8:2)
Synonim(y):
D-erytro-sfingozyna-N-NBD
Wybierz wielkość
5850,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5850,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810205X-250ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205X
stężenie
0.25 mg/mL (810205X-250ug)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- jako kontrola negatywna w celu określenia wiązania koniugatu Atg12-Atg5 z liposomami zawierającymi fosfatydyloetanoloaminę (PE)[3]
- do znakowania kinazy sfingozynowej 1 (SphK1) w celu określenia jej roli w przemieszczaniu błony endocytarnej[4]
- do generowania 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD)-ceramidu C16[5]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>125.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 51.95 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)