Przejdź do
8.01663
Boron trifluoride-methanol complex
(20% solution in methanol) for synthesis
Synonim(y):
BF3 methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,60 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352301
Assay:
14.0-16.0%
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
4 hPa ( 20 °C)
89,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
assay
14.0-16.0%
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
expl. lim.
5.5 % (v/v) Methanol()
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 16 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Boron trifluoride-methanol complex (BF-M) is Lewis acid boron trifluoride incoordination with methanol. BF-M is a powerful acidic catalyst for the esterification of fatty acids. In the deacetylation of acetanilides, the complex displayed excellent deprotection selectivity against amino-protecting groups.
Application
Boron trifluoride-methanol complex is used:
  • As a reagent for deprotection of N-acetyl derivatives (acetylated amines of cyanine-type dyes).
  • As a starting material in the automated radiosynthesis procedure for [18F]tetrafluoroborate.
Analysis Note
Assay BF3 (acidimetric): 14.0 - 16.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.895
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61626B1252434280
assay
14.0-16.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Boron trifluoride--methanol complex. Mild and powerful reagent for deprotection of acetylated amines. Scope and selectivity
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 57(6), 641-644 (2016)
Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and fats
Demirbas A
Energy Conversion and Management , 49(1), 125-130 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801663010004022536369563
801663050004022536369570
801663001004027269250454
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?