Przejdź do
61626
Boron trifluoride methanol complex solution
12.5-15.5% BF3 basis
Synonim(y):
BF3MeOH, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol Complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BF3 · MeOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.89
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3693581
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
core: boron, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
density
0.859 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
BF3-MeOH solution is a Lewis acid-base complex used as a versatile reagent and catalyst in organic synthesis.
Application
Boron trifluoride-methanol complex solution can be used for the deprotection of acetylated amines of cyanine dyes to form products with free amino groups. It may be used for the conversion of sulfur-containing phosphoramidates to the corresponding phosphate methyl ester.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15716B1252434280
description
12.5-15.5% BF3 basis
description
~10% (~1.3 M), derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
description
14% in methanol
description
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: boron
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: boron
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
0.86 g/mL at 20 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
concentration
~10% (~1.3 M)
concentration
14% in methanol, 12-16% (titration by NaOH)
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?