Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 978,00 zł |
Informacje o tej pozycji
284,00 zł
Quality Segment
form
solid
mp
151-156 °C
solubility
4.6 mg/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI key
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Czujnik elektrochemiczny zmodyfikowany surfaktantem do oznaczania antronu - woltamperometria cykliczna: Badania nad opracowaniem czujnika elektrochemicznego modyfikowanego środkami powierzchniowo czynnymi do oznaczania Anthrone, podkreślając jego potencjał w monitorowaniu środowiska (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 4.6 mg/L | solubility 0.00007 g/L | solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble | solubility - |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mp 151-156 °C | mp - | mp 142-143 °C (lit.) | mp 213-217 °C (lit.) |
| bulk density 450 kg/m3 | bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthrone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8014610100 | 04022536366982 |
| 8014610010 | 04027269277796 |
| 8014610025 | 04022536366975 |