Przejdź do
8.01391
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Synonim(y):
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-718-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
560 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
178 °C
potency
6120 mg/kg LD50, oral (Rat), >15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-12.0 % (v/v)
bp
36 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -45 °C
solubility
8.3 g/L
density
0.75 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.070261.009301.00923
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
density
0.75 g/cm3 at 20 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
8.3 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
36 °C/1013 hPa
bp
34.6 °C (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
-115 °C
mp
−116 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl vinyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801391010004022536366555
801391100004022536366562
801391250004022536999210