Przejdź do
1.00930
Diethyl ether
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonim(y):
Ethyl ether, Ether, Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-467-2
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
Assay:
≥98% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
34.6 °C (lit.)
Vapor pressure:
587 hPa ( 20 °C)
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethyl ether, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
potency
1215 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
2% ethanol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005% Peroxide, ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.0003%
color
APHA: ≤10
transmittance
220 nm, ≥30%, 235 nm, ≥55%, 250 nm, ≥80%, 270 nm, ≥90%, 300 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.52, λ: 235 nm Amax: ≤0.26, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 270 nm Amax: ≤0.05, λ: 300 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100930100004022536012162