Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł 125,25 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł 378,75 zł |
Informacje o tej pozycji
125,25 zł
Cena katalogowa167,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
600 °C
potency
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
117 °C/20 hPa
mp
86-91 °C
solubility
100 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1[c]([nH]cc1)=N
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI key
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay - | assay - |
| solubility 100 g/L | solubility 1 M HCl: soluble 50 mg/mL, clear (dark yellow-brown) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 86-91 °C | mp 91-93 °C (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| bp 117 °C/20 hPa | bp - | bp - | bp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-aminotiazol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8012720100 | 04022536365664 |
| 8012720500 | 04022536874616 |